Imprimer
Fluorure de 3-amino-4-méthoxyphénylsulfonyle ≥97%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
B21427.09EA 57.2 EUR
B21427.09
Fluorure de 3-amino-4-méthoxyphénylsulfonyle ≥97%
Fluorure de 3-amino-4-méthoxyphénylsulfonyle
Formule: C₇H₈FNO₃S
Poids moléculaire: 205,2100 g/mol
Point de fusion: 60…63 °C
Numéro MDL: MFCD00007417
Numéro CAS: 498-74-8
EINECS: 207-870-2
UN: 3261
ADR: 8,II