2,4-Diaminoanisole sulphate hydrate
Marques : MolekulaTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₇H₁₂N₂O₅S·H₂O |
Numéro MDL:
MFCD00012978 Numéro CAS: 123333-56-2 EINECS: 254-323-9 UN: 2811 ADR: 6.1,III |