Imprimer
4-(Methylthio)thiophenol ≥96%
Marques : Alfa Aesar
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
L09580.06EA 193 EUR
L09580.06 L09580.03
4-(Methylthio)thiophenol ≥96%
4-(Methylthio)thiophenol
Formule: C₇H₈S₂
Poids moléculaire: 156,27
Point d'ébullition: 116…117 °C (3 mmHg)
Point de fusion: 12…16 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00082770
Numéro CAS: 1122-97-0
EINECS: 000-000-0