2-Amino-4-(4-chlorophenyl)thiazole 98%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₉H₇ClN₂S Poids moléculaire: 210,69 Point de fusion: 168…170 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00047058 Numéro CAS: 2103-99-3 |