2-Amino-4-(4-cyanophenyl)thiazole 97%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₁₀H₇N₃S Poids moléculaire: 201,25 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD03407828 Numéro CAS: 436151-85-8 |