2-Amino-4-(2,4-difluorophenyl)thiazole 97%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₉H₆F₂N₂S Poids moléculaire: 212,22 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00472891 Numéro CAS: 105512-80-9 |