Imprimer
2-Mercapto-4-phenylthiazole ≥98%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
L05829.06EA 99.5 EUR
L05829.06 L05829.14
2-Mercapto-4-phenylthiazole ≥98%
2-Mercapto-4-phenylthiazole
Formule: C₉H₇NS₂
Poids moléculaire: 193,30 g/mol
Point de fusion: 172…175 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014508
Numéro CAS: 2103-88-0
EINECS: 218-274-7