Imprimer
Pterostilbene, Millipore®
Marques : Merck Millipore Calbiochem
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
523310-10EA 343 EUR
523310-10
Pterostilbene, Millipore®
Pterostilbene
Formule: C₁₆H₁₆O₃
Numéro MDL: MFCD00238710
Numéro CAS: 537-42-8