Imprimer
3-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid pinacol ester
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 3-(Hydroxymethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
H51126.06EA 164 EUR
H51126.06 H51126.03 H51126.14
3-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid pinacol ester
3-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₃H₁₉BO₃
Poids moléculaire: 234,10 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09266196
Numéro CAS: 443776-76-9