Imprimer
2-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid ≥97%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H52442.03EA 138 EUR
H52442.03 H52442.06
2-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid ≥97%
2-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid
Formule: C₇H₉BO₃
Poids moléculaire: 151,96 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02258966
Numéro CAS: 87199-14-2