Imprimer
3-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid ≥98%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
L15193.06EA 134 EUR
L15193.06 L15193.03
3-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid ≥98%
3-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid
Formule: C₇H₉BO₃
Poids moléculaire: 151,96
Point de fusion: 93…98 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01317846
Numéro CAS: 87199-15-3