Imprimer
3-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
APOSOR11503-1GEA 58.2 EUR
APOSOR11503-1G
3-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid
3-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid
Formule: C₇H₉BO₃
Poids moléculaire: 151,96
Numéro MDL: MFCD01317846
Numéro CAS: 87199-15-3