Imprimer
4-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid ≥98%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
L15194.06EA 158 EUR
L15194.06 L15194.14 L15194.03
4-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid ≥98%
4-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid
Formule: C₇H₉BO₃
Poids moléculaire: 151,96
Point de fusion: ∼ 280 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00792672
Numéro CAS: 59016-93-2
EINECS: 000-000-0