Imprimer
Potassium-4-acetylphenyltrifluoroborate ≥97%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H55845.03EA 57.3 EUR
H55845.03 H55845.06
Potassium-4-acetylphenyltrifluoroborate ≥97%
Potassium-4-acetylphenyltrifluoroborate
Formule: C₈H₇BF₃KO
Poids moléculaire: 226,05 g/mol
Point de fusion: 290 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07784376
Numéro CAS: 252726-24-2