Imprimer
Potassium-4-tert-butylphenyltrifluoroborate 96%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
H52885.03EA 42.5 EUR
H52885.03 H52885.06
Potassium-4-tert-butylphenyltrifluoroborate 96%
Potassium-4-tert-butylphenyltrifluoroborate
Formule: C₁₀H₁₃BF₃K
Poids moléculaire: 240,11
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06659940
Numéro CAS: 423118-47-2
UN: 3261
ADR: 8,II