Imprimer
Tolbutamide
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PROOICRS0431EA 0 EUR
PROOICRS0431
Tolbutamide
Tolbutamide
Formule: C₁₂H₁₈N₂O₃S
Poids moléculaire: 270,35 g/mol
Numéro MDL: MFCD00027169
Numéro CAS: 64-77-7
EINECS: 200-594-3