Imprimer
Tolbutamide, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
M-Clarity™ quality level = MQ200
46968-250MG-REA 45.8 EUR
46968-250MG-R
Tolbutamide, Supelco®
Tolbutamide
Formule: C₁₂H₁₈N₂O₃S
Numéro MDL: MFCD00027169
Numéro CAS: 64-77-7
EINECS: 200-594-3