3,5-Dihydroxy-4-methylbenzoic acid
Marques : MolekulaTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₈H₈O₄ Poids moléculaire: 168,15 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00002514 Numéro CAS: 28026-96-2 |