Imprimer
4-(Trifluoroacetyl)benzoic acid ≥97%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
L10242.03EA 106 EUR
L10242.03 L10242.MD
4-(Trifluoroacetyl)benzoic acid ≥97%
4-(Trifluoroacetyl)benzoic acid
Formule: C₉H₅F₃O₃
Point de fusion: 177…179 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052340
Numéro CAS: 58808-59-6