3-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzoic acid ≥98%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₈H₅F₃O₃ Poids moléculaire: 206,12 g/mol Point de fusion: 191…193 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD07368783 Numéro CAS: 328-69-8 EINECS: None |