Imprimer
4-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid ≥98%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H26097.03EA 304 EUR
H26097.03
4-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid ≥98%
4-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₈H₅F₃O₃
Poids moléculaire: 206,12 g/mol
Point de fusion: 144…147 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01091008
Numéro CAS: 220239-68-9
EINECS: None