Imprimer
2-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzoic acid ≥98%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H32839.03EA 170 EUR
H32839.03 H32839.MD H32839.06
2-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzoic acid ≥98%
2-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₈H₄F₃IO₂
Poids moléculaire: 316,02 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06408817
Numéro CAS: 54507-44-7