Imprimer
4-Bromo-N-(3-fluorobenzyl)-2-methylaniline, 97%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
H57669.03EA 164 EUR
ALFAH57669.03 ALFAH57669.MD
4-Bromo-N-(3-fluorobenzyl)-2-methylaniline, 97%
Purity: 97%
CAS No.: 1019603-22-5
Molecular Formula: C14H13BrFN
Formula Weight: 294.16
MDL No.: MFCD11142044