Imprimer
4-Bromo-N-(4-fluorobenzyl)-2-methylaniline, 97%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
H57027.03EA 391 EUR
ALFAH57027.03 ALFAH57027.MD
4-Bromo-N-(4-fluorobenzyl)-2-methylaniline, 97%
Purity: 97%
CAS No.: 1019608-54-8
Molecular Formula: C14H13BrFN
Formula Weight: 294.16
MDL No.: MFCD11142043