Imprimer
3-Chloro-N-(3-fluorobenzyl)-2-methylaniline, 97%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
H57955.03EA 326 EUR
ALFAH57955.03 ALFAH57955.MD
3-Chloro-N-(3-fluorobenzyl)-2-methylaniline, 97%
Purity: 97%
CAS No.: 1036531-56-2
Molecular Formula: C14H13ClFN
Formula Weight: 249.71
MDL No.: MFCD11115760