Imprimer
5-Chloro-N-(4-fluorobenzyl)-2-methylaniline, 97%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
H57364.MDEA 40.7 EUR
ALFAH57364.MD ALFAH57364.03
5-Chloro-N-(4-fluorobenzyl)-2-methylaniline, 97%
Purity: 97%
CAS No.: 1041586-19-9
Molecular Formula: C14H13ClFN
Formula Weight: 249.71
MDL No.: MFCD11121028