Imprimer
4-Chloro-N-(3-fluorobenzyl)-3-methylaniline, 96%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
H57965.03EA 391 EUR
ALFAH57965.03 ALFAH57965.MD
4-Chloro-N-(3-fluorobenzyl)-3-methylaniline, 96%
Purity: 96%
Molecular Formula: C14H13ClFN
Formula Weight: 249.71
MDL No.: MFCD22380731