Imprimer
4-Chloro-N-(4-fluorobenzyl)-3-methylaniline, 97%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
H57655.03EA 93 EUR
ALFAH57655.03 ALFAH57655.MD
4-Chloro-N-(4-fluorobenzyl)-3-methylaniline, 97%
Purity: 97%
Molecular Formula: C14H13ClFN
Formula Weight: 249.71