Imprimer
N-(4-Fluorobenzyl)-2-methylaniline ≥97%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H56891.MDEA 183 EUR
H56891.MD H56891.03
N-(4-Fluorobenzyl)-2-methylaniline ≥97%
N-(4-Fluorobenzyl)-2-methylaniline
Formule: C₁₄H₁₄FN
Poids moléculaire: 215,27 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00454861
Numéro CAS: 1020963-78-3