Imprimer
N-(4-Fluorobenzyl)-3-methylaniline ≥97%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H56194.03EA 692 EUR
H56194.03
N-(4-Fluorobenzyl)-3-methylaniline ≥97%
N-(4-Fluorobenzyl)-3-methylaniline
Formule: C₁₄H₁₄FN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11138269
Numéro CAS: 1019518-18-3