Imprimer
2-Fluoro-N-(2-fluorobenzyl)-5-methylaniline, 97%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
H57667.03EA 217 EUR
ALFAH57667.03 ALFAH57667.MD
2-Fluoro-N-(2-fluorobenzyl)-5-methylaniline, 97%
Purity: 97%
CAS No.: 1039824-40-2
Molecular Formula: C14H13F2N
Formula Weight: 233.26