Imprimer
3-Fluoro-N-(2-fluorobenzyl)-4-methylaniline, 97%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
H57371.03EA 391 EUR
ALFAH57371.03 ALFAH57371.MD
3-Fluoro-N-(2-fluorobenzyl)-4-methylaniline, 97%
Purity: 97%
CAS No.: 1021077-25-7
Molecular Formula: C14H13F2N
Formula Weight: 233.26