Imprimer
5-Fluoro-N-(3-fluorobenzyl)-2-methylaniline, 97%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
H57171.MDEA 34.9 EUR
ALFAH57171.MD ALFAH57171.03
5-Fluoro-N-(3-fluorobenzyl)-2-methylaniline, 97%
Purity: 97%
CAS No.: 1019568-49-0
Molecular Formula: C14H13F2N
Formula Weight: 233.26
MDL No.: MFCD11145912