Imprimer
4-Fluoro-N-(3-fluorobenzyl)-2-methylaniline, 97%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
H57039.MDEA 97.6 EUR
ALFAH57039.MD ALFAH57039.03
4-Fluoro-N-(3-fluorobenzyl)-2-methylaniline, 97%
Purity: 97%
CAS No.: 1021079-97-9
Molecular Formula: C14H13F2N
Formula Weight: 233.26