Imprimer
Acetophenone azine ≥97%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
L03924.06EA 204 EUR
L03924.06
Acetophenone azine ≥97%
Acetophenone azine
Formule: C₁₆H₁₆N₂
Poids moléculaire: 236,32 g/mol
Point de fusion: 120…124 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015011
Numéro CAS: 729-43-1
EINECS: 211-979-0