Imprimer
Vanillin azine, Sigma-Aldrich®
Marques : SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
235628-5GEA 157 EUR
235628-5G
Vanillin azine, Sigma-Aldrich®
Vanillin azine
Formule: C₁₆H₁₆N₂O₄
Numéro MDL: MFCD00008364
Numéro CAS: 1696-60-2