Salicylaldehyde azine ≥97%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Salicylaldazine
Formule:
C₁₄H₁₂N₂O₂ Point de fusion: 216…222 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00043496 Numéro CAS: 959-36-4 EINECS: 213-500-0 |