Imprimer
3,5-Dimethyl-4-ethoxyphenylboronic acid ≥98%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H52767.06EA 112 EUR
H52767.06
3,5-Dimethyl-4-ethoxyphenylboronic acid ≥98%
3,5-Dimethyl-4-ethoxyphenylboronic acid
Formule: C₁₀H₁₅BO₃
Poids moléculaire: 194,04
Point de fusion: 210…212 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02179463
Numéro CAS: 850568-59-1