Imprimer
2-Chloro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H31784.03EA 229 EUR
H31784.03 H31784.MD
2-Chloro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
2-Chloro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₉H₃ClF₆O₂
Poids moléculaire: 292,56 g/mol
Point de fusion: 148…150 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09025365
Numéro CAS: 916420-47-8