2,5-Bis(chloromethyl)-4-(2-ethylhexyloxy)anisole ≥98%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₁₇H₂₆Cl₂O₂ Poids moléculaire: 333,29 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD03093939 Numéro CAS: 146370-52-7 ADR: 8,III |