Potassium-3,5-bis(trifluoromethyl)phenyltrifluoroborate 96%
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₈H₃BF₉K Poids moléculaire: 320,01 g/mol Point de fusion: >300 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD03701625 Numéro CAS: 166328-09-2 |