2,4,6-Triisopropylbenzenesulphonamide ≥98%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₅H₂₅NO₂S Poids moléculaire: 283,44 g/mol Point de fusion: 113…116 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00051975 Numéro CAS: 105536-22-9 |