Imprimer
4-Bromo-2-chloro-N-(4-fluorobenzyl)aniline, 97%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
H57109.03EA 162 EUR
ALFAH57109.03 ALFAH57109.MD
4-Bromo-2-chloro-N-(4-fluorobenzyl)aniline, 97%
Purity: 97%
CAS No.: 1097814-35-1
Molecular Formula: C13H10BrClF
Formula Weight: 300.58
MDL No.: MFCD11643666