Imprimer
5-Bromo-3-phenylsalicylic acid
Marques : Cayman Chemical
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
CAYM13379-25EA 1180 EUR
CAYM13379-25 CAYM13379-1 CAYM13379-10 CAYM13379-5
5-Bromo-3-phenylsalicylic acid
5-Bromo-3-phenylsalicylic acid
Formule: C₁₃H₉BrO₃
Numéro CAS: 99514-99-5