Imprimer
2,4-Dibromo-N-(4-fluorobenzyl)aniline, 97%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
H57336.MDEA 97.6 EUR
ALFAH57336.MD ALFAH57336.03
2,4-Dibromo-N-(4-fluorobenzyl)aniline, 97%
Purity: 97%
CAS No.: 1152667-75-8
Molecular Formula: C13H10Br2FN
Formula Weight: 359.03
MDL No.: MFCD12566003