Imprimer
4-Bromo-3-fluoro-N-(2-fluorobenzyl)aniline, 97%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
H57720.MDEA 34.9 EUR
ALFAH57720.MD ALFAH57720.03
4-Bromo-3-fluoro-N-(2-fluorobenzyl)aniline, 97%
Purity: 97%
Molecular Formula: C13H10BrF2N
Formula Weight: 298.13
MDL No.: MFCD21009057