Imprimer
2-Bromo-4-fluoro-N-(2-fluorobenzyl)aniline, 97%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
H57029.03EA 456 EUR
ALFAH57029.03 ALFAH57029.MD
2-Bromo-4-fluoro-N-(2-fluorobenzyl)aniline, 97%
Purity: 97%
CAS No.: 1038976-20-3
Molecular Formula: C13H10BrF2N
Formula Weight: 298.13