Imprimer
3,4-Dichloro-N-(3-fluorobenzyl)aniline, 97%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
H57135.03EA 217 EUR
ALFAH57135.03 ALFAH57135.MD
3,4-Dichloro-N-(3-fluorobenzyl)aniline, 97%
Purity: 97%
CAS No.: 1036555-59-5
Molecular Formula: C13H10Cl2FN
Formula Weight: 270.13
MDL No.: MFCD11116346