Imprimer
2,5-Dichloro-N-(2-fluorobenzyl)aniline, 97%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
H57565.03EA 244 EUR
ALFAH57565.03 ALFAH57565.MD
2,5-Dichloro-N-(2-fluorobenzyl)aniline, 97%
Purity: 97%
CAS No.: 940367-81-7
Molecular Formula: C13H10Cl2FN
Formula Weight: 270.13
MDL No.: MFCD11058508