Imprimer
4-Chloro-2-fluoro-N-(3-fluorobenzyl)aniline, 97%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
H57731.MDEA 61 EUR
ALFAH57731.MD ALFAH57731.03
4-Chloro-2-fluoro-N-(3-fluorobenzyl)aniline, 97%
Purity: 97%
CAS No.: 1152635-39-6
Molecular Formula: C13H10ClF2N
Formula Weight: 253.67